2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromophenacylamine hydrochloride
L04292.04
L04292.09
L04292.04EA
369
PLN
L04292.04
L04292.09
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 5467-72-1
Molecular Formula: C8H8BrNO.HCl
Formula Weight: 250.53
Melting Point: 280-283°
Beilstein Reference: 3630035
Formuła:
C₈H₉BrClNO Temp. topnienia: 280…283 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051998 Numer CAS: 5467-72-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-778-3 |