2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(N,N-Diethylamino)phenacyl bromide
L13337.03
L13337.06
L13337.03EA
602
PLN
L13337.03
L13337.06
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 207986-25-2
Molecular Formula: C12H16BrNO
Formula Weight: 270.18
Melting Point: 50-52°
Beilstein Reference: 7921481
Formuła:
C₁₂H₁₆BrNO Temp. topnienia: 50…52 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151798 Numer CAS: 207986-25-2 |