4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01322.03
L01322.06
L01322.03EA
442
PLN
L01322.03
L01322.06
4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 101-70-2
Molecular Formula: C14H15NO2
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 100-104°
Beilstein Reference: 2214262
Formuła:
C₁₄H₁₅NO₂ Temp. topnienia: 100…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014895 Numer CAS: 101-70-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-968-1 |