N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methylsulphamoylbenzeneboronic acid, (4-(N-Methylsulphamoyl)phenyl)boronic acid
H52493.MD
H52493.03
H52493.MDEA
998
PLN
H52493.MD
H52493.03
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 226396-31-2
Molecular Formula: C7H10BNO4S
Formula Weight: 215.03
Melting Point: 136-140°
MDL No.: MFCD06659864
Formuła:
C₇H₁₀BNO₄S Temp. topnienia: 136…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06659864 Numer CAS: 226396-31-2 |