Hesperetin 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, 4'-Methoxy-3',5,7-trihydroxyflavanone, (S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chroman-4-one, (±)-Hesperetin
B20528.03
B20528.06
B20528.14
B20528.03EA
205
PLN
B20528.03
B20528.06
B20528.14
Hesperetin 97%
Hesperetin
Purity: 97%
CAS No.: 520-33-2
Molecular Formula: C16H14O6
Formula Weight: 302.30
Melting Point: 227-232°
Beilstein Reference: 309850
Merck Reference: 14,4670
MDL No.: MFCD00075646
Formuła:
C₁₆H₁₄O₆ Temp. topnienia: 227…232 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075646 Numer CAS: 520-33-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-290-2 Klasyfikacja Merck : 14,4670 |