trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12095.06
A12095.14
A12095.22
A12095.06EA
321
PLN
A12095.06
A12095.14
A12095.22
trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
trans,trans-Dibenzylideneacetone
Purity: 98+%
CAS No.: 35225-79-7
Molecular Formula: C17H14O
Formula Weight: 234.30
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 608434
Merck Reference: 14,3006
MDL No.: MFCD00004790
Formuła:
C₁₇H₁₄O Temp. topnienia: 112…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004790 Numer CAS: 35225-79-7 Klasyfikacja Merck : 14,3006 |