1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane
L11171.06
L11171.14
L11171.06EA
1230
PLN
L11171.06
L11171.14
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Purity: 97%
CAS No.: 69304-37-6
Molecular Formula: C12H28Cl2OSi2
Formula Weight: 315.43
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂ Temp. Wrzenia: 69…70 °C (0,5 mmHg) Gęstość: 0,986 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009655 Numer CAS: 69304-37-6 Jednostka: 1760 ADR: 8,II |