Drukuj
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane
215280050 215280250
ACRO215280050EA 860 PLN
ACRO215280050 ACRO215280250
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formuła: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Temp. Wrzenia: 120 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009655
Numer CAS: 69304-37-6
Jednostka: 2987
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4533 to 1.4553 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %