Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44381.03
44381.06
44381.03EA
1180
PLN
44381.03
44381.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III) ≥97%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III)
Purity: 97%
CAS No.: 175923-07-6
Molecular Formula: C18H54LaN3Si6
Formula Weight: 620.06
Flash Point: 2°(36°F)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 149-152°
UN No.: 3396
MDL No.: MFCD00271009
Formuła:
C₁₈H₅₄LaN₃Si₆ MW: 620.06 g/mol Temp. topnienia: 149…152 °C Temp. Zapłonu: 2 °C (36 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00271009 Numer CAS: 175923-07-6 Jednostka: 3396 ADR: 4.3 II |