Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44359.03
44359.06
44359.03EA
940
PLN
44359.03
44359.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III)
Purity: 98%
CAS No.: 35789-03-8
Molecular Formula: C18H54GdN3Si6
Formula Weight: 638.41
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3396
MDL No.: MFCD03427091
Formuła:
C₁₈H₅₄GdN₃Si₆ MW: 638.41 g/mol Temp. topnienia: 161…167 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03427091 Numer CAS: 35789-03-8 Jednostka: 3396 ADR: 4.3 II |