Drukuj
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Packaged under argon.
44421.03 44421.06
44421.03EA 965 PLN
44421.03 44421.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
Purity: 98% CAS No.: 103457-72-3 Molecular Formula: C18H54ErN3Si6 Formula Weight: 648.41 Physical Form: Powder- Packaged under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Pink Melting Point: 166° UN No.: 3396 MDL No.: MFCD00271002
Formuła: C₁₈H₅₄ErN₃Si₆
MW: 648.41 g/mol
Temp. topnienia: 166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00271002
Numer CAS: 103457-72-3
Jednostka: 3396
ADR: 4.3 II