1-Naphthylacetamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23986.14
B23986.22
B23986.36
B23986.14EA
253
PLN
B23986.14
B23986.22
B23986.36
1-Naphthylacetamide ≥98%
1-Naphthylacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 86-86-2
Molecular Formula: C12H11NO
Formula Weight: 185.23
Melting Point: 176-178°
MDL No.: MFCD00004047
Formuła:
C₁₂H₁₁NO Temp. topnienia: 176…178 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004047 Numer CAS: 86-86-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-704-2 |