Trithiocyanuric acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19080.06
A19080.14
A19080.22
A19080.06EA
176
PLN
A19080.06
A19080.14
A19080.22
Trithiocyanuric acid 95%
Trithiocyanuric acid
Purity: 95%
CAS No.: 638-16-4
Molecular Formula: C3H3N3S3
Formula Weight: 177.27
Melting Point:
Formuła:
C₃H₃N₃S₃ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006052 Numer CAS: 638-16-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-322-8 |