Drukuj
Trithiocyanuric acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
140530050 140530250
ACRO140530050EA 140 PLN
ACRO140530050 ACRO140530250
Trithiocyanuric acid 95%
Trithiocyanuric acid
Formuła: C₃H₃N₃S₃
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006052
Numer CAS: 638-16-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-322-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %