Drukuj
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H29212.09 H29212.03
H29212.09EA 2280 PLN
H29212.09 H29212.03
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate ≥97%
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate
Purity: 97% CAS No.: 696602-91-2 Molecular Formula: C4H5BN2O2.0.5H2O Formula Weight: 132.91 (123.91anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° MDL No.: MFCD03002366
Formuła: C₄H₅BN₂O₂·0.5H₂O
Temp. topnienia: >300 °C
Numer MDL: MFCD03002366
Numer CAS: 696602-91-2