2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26976.MD
H26976.03
H26976.MDEA
2340
PLN
H26976.MD
H26976.03
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 1073354-84-3
Molecular Formula: C10H15BN2O3
Formula Weight: 222.05
Melting Point: 201-204°
MDL No.: MFCD09037497
Formuła:
C₁₀H₁₅BN₂O₃ MW: 222.05 g/mol Temp. topnienia: 201…204 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09037497 Numer CAS: 1073354-84-3 |