2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,4-Dimethylfuran-2,5-dione
L12919.06
L12919.14
L12919.06EA
560
PLN
L12919.06
L12919.14
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 766-39-2
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 222-223°
MDL No.: MFCD00005523
Formuła:
C₆H₆O₃ Temp. Wrzenia: 222…223 °C Temp. topnienia: 93…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005523 Numer CAS: 766-39-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-165-8 |