Drukuj
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: L-Ascorbic acid 6-palmitate, Palmitoyl-L-ascorbic acid, Ascorbyl Palmitate, (S)-2-((R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl palmitate, L(+)-Ascorbyl palmitate
MQ400
A1968-100G A1968-1KG A1968-25G
SIALA1968-100GEA 796 PLN
SIALA1968-100G SIALA1968-1KG SIALA1968-25G
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, Sigma-Aldrich®
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Formuła: C₂₂H₃₈O₇
MW: 414.54 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼250 °C
Temp. topnienia: 107…117 °C
Numer MDL: MFCD00005377
Numer CAS: 137-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-305-4