6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
32791.14
32791.22
32791.36
32791.14EA
344
PLN
32791.14
32791.22
32791.36
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Purity: 99%
CAS No.: 137-66-6
Molecular Formula: C22H38O7
Formula Weight: 414.52
Physical Form: Crystalline
Odour: Pleasant
MDL No.: MFCD00005377
Formuła:
C₂₂H₃₈O₇ Temp. Wrzenia: ∼250 °C Temp. topnienia: 113…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005377 Numer CAS: 137-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-305-4 |