(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13096.06
A13096.14
A13096.22
A13096.06EA
208
PLN
A13096.06
A13096.14
A13096.22
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 4336-70-3
Molecular Formula: NCCH2P(C6H5)3Cl
Formula Weight: 337.79
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 6222047
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00031672
Formuła:
C₂₀H₁₇ClNP MW: 337.79 g/mol Temp. topnienia: ∼ 270 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031672 Numer CAS: 4336-70-3 Numer WE (dawny EINECS): 224-383-0 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |