3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylboronic acid
B24217.03
B24217.06
B24217.14
B24217.03EA
428
PLN
B24217.03
B24217.06
B24217.14
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 94839-07-3
Molecular Formula: C7H7BO4
Formula Weight: 165.94
Melting Point: 239-243°
Beilstein Reference: 5523347
Formuła:
C₇H₇BO₄ MW: 165.94 g/mol Temp. topnienia: 239…243 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01009695 Numer CAS: 94839-07-3 |