Drukuj
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylboronic acid
359580010 359580050
ACRO359580010EA 226 PLN
ACRO359580010 ACRO359580050
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BO₄
MW: 165.94 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01009695
Numer CAS: 94839-07-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 106.0 %