Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(2,2-Diethoxyethyl)isoindoline-1,3-dione, Phthalimidoacetaldehyd Diethylacetal
A18491.06
A18491.14
A18491.06EA
303
PLN
A18491.06
A18491.14
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥99%
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 99%
CAS No.: 78902-09-7
Molecular Formula: C14H17NO4
Formula Weight: 263.30
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 215793
Formuła:
C₁₄H₁₇NO₄ MW: 263.30 g/mol Temp. topnienia: 71…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005901 Numer CAS: 78902-09-7 |