N-Phthaloylglycine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15920.0B
A15920.18
A15920.30
A15920.0BEA
3840
PLN
A15920.0B
A15920.18
A15920.30
N-Phthaloylglycine ≥98%
N-Phthaloylglycine
Purity: 98+%
CAS No.: 4702-13-0
Molecular Formula: C10H7NO4
Formula Weight: 205.17
Melting Point: 194-198°
Beilstein Reference: 184174
Formuła:
C₁₀H₇NO₄ Temp. topnienia: 194…198 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005900 Numer CAS: 4702-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 225-177-3 |