1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H26650.03
H26650.06
H26650.03EA
283
PLN
H26650.03
H26650.06
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 123855-51-6
Molecular Formula: C11H21NO3
Formula Weight: 215.29
Melting Point: 78-82°
MDL No.: MFCD02094488
Formuła:
C₁₁H₂₁NO₃ Temp. topnienia: 78…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02094488 Numer CAS: 123855-51-6 |