10,12-Docosadiynedioic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L10647.03
L10647.06
L10647.03EA
424
PLN
L10647.03
L10647.06
10,12-Docosadiynedioic acid 95%
10,12-Docosadiynedioic acid
Purity: 95%
CAS No.: 28393-02-4
Molecular Formula: HO2C(CH2)8C≡C-C≡C(CH2)8CO2H
Formula Weight: 362.51
Melting Point: 110-112°
Beilstein Reference: 1803395
Formuła:
C₂₂H₃₄O₄ Temp. topnienia: 110…112 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078306 Numer CAS: 28393-02-4 |