10,12-Tricosadiynoic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L10231.03
L10231.06
L10231.03EA
410
PLN
L10231.03
L10231.06
10,12-Tricosadiynoic acid 96%
10,12-Tricosadiynoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 66990-30-5
Molecular Formula: CH3(CH2)9C≡CC≡C(CH2)8CO2H
Formula Weight: 346.56
Melting Point: 55-59°
Beilstein Reference: 1880414
Formuła:
C₂₃H₃₈O₂ Temp. topnienia: 55…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041683 Numer CAS: 66990-30-5 |