10,12-Pentacosadiynoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L09313.06
L09313.03
L09313.14
L09313.06EA
1020
PLN
L09313.06
L09313.03
L09313.14
10,12-Pentacosadiynoic acid ≥98%
10,12-Pentacosadiynoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 66990-32-7
Molecular Formula: CH3(CH2)11C≡CC≡C(CH2)8CO2H
Formula Weight: 374.61
Melting Point: 62-65°
Beilstein Reference: 4189973
Formuła:
C₂₅H₄₂O₂ Temp. topnienia: 62…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041684 Numer CAS: 66990-32-7 Numer WE (dawny EINECS): 614-006-1 |