Drukuj
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
219020050 219020250 219021000
ACRO219020050EA 773 PLN
ACRO219020050 ACRO219020250 ACRO219021000
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabilised
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Formuła: C₆H₁₅ClOSi
Temp. Wrzenia: 57…59 °C (8 mmHg)
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009919
Numer CAS: 76513-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 278-483-4
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer ≤200 ppm Diisopropylethylamine