1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-trichlorosilane
L16606.09
L16606.18
L16606.09EA
858
PLN
L16606.09
L16606.18
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Purity: 97%
CAS No.: 78560-45-9
Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2SiCl3
Formula Weight: 481.55
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.3520
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 6154526
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00042363
Formuła:
C₈H₄Cl₃F₁₃Si Temp. Wrzenia: 192 °C Gęstość: 1,638 Temp. Zapłonu: 87 °C (189 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042363 Numer CAS: 78560-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 278-947-6 Jednostka: 2987 ADR: 8,II |