1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L16605.06
L16605.14
L16605.06EA
273
PLN
L16605.06
L16605.14
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane
Purity: 97%
CAS No.: 73609-36-6
Molecular Formula: C9H7Cl2F13Si
Formula Weight: 461.13
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.3500
Boiling Point: 189-190°
Beilstein Reference: 6153667
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00042360
Formuła:
C₉H₇Cl₂F₁₃Si Temp. Wrzenia: 189…190 °C Gęstość: 1,550 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042360 Numer CAS: 73609-36-6 Numer WE (dawny EINECS): 277-551-0 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |