Drukuj
Allantoin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
102841000 102845000
ACRO102841000EA 190 PLN
ACRO102841000 ACRO102845000
Allantoin 98%
Allantoin
Formuła: C₄H₆N₄O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005260
Numer CAS: 97-59-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-592-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %