3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
A11164.06
A11164.03
A11164.06EA
1730
PLN
A11164.06
A11164.03
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 175136-66-0
Molecular Formula: C17H6F12O
Formula Weight: 454.22
Melting Point: 139-140°
MDL No.: MFCD00042474
Formuła:
C₁₇H₆F₁₂O Temp. topnienia: 139…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042474 Numer CAS: 175136-66-0 |