3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(3,4-Dimethylphenyl)(phenyl)methanone
B20965.14
B20965.22
B20965.14EA
329
PLN
B20965.14
B20965.22
3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
3,4-Dimethylbenzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 2571-39-3
Molecular Formula: C15H14O
Formula Weight: 210.28
Flash Point:
Formuła:
C₁₅H₁₄O Temp. Wrzenia: 335 °C Temp. topnienia: 44…47 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008525 Numer CAS: 2571-39-3 Numer WE (dawny EINECS): 219-916-9 |