4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22067.03
B22067.06
B22067.03EA
326
PLN
B22067.03
B22067.06
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 144896-51-5
Molecular Formula: C16H16O2
Formula Weight: 240.30
Flash Point:
Formuła:
C₁₆H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 162…163 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,10 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00800683 Numer CAS: 144896-51-5 |