(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52771.03
H52771.06
H52771.03EA
516
PLN
H52771.03
H52771.06
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 143900-44-1
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₉NO₃ Temp. topnienia: 46…50 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115307 Numer CAS: 143900-44-1 |