(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, (R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
H52556.03
H52556.06
H52556.03EA
571
PLN
H52556.03
H52556.06
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 97
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 143900-43-0
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 46-50°
Optical Rotation: -23° (c=5 in methanol)
MDL No.: MFCD04115306
Formuła:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201.27 g/mol Temp. topnienia: 46…50 °C Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115306 Numer CAS: 143900-43-0 |