3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-BOC-3-Aminopiperidine, (±)-3-Amino-1-boc-piperidine, tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
H52816.03
H52816.06
H52816.03EA
393
PLN
H52816.03
H52816.06
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
3-Amino-1-Boc-piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 184637-48-7
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
MDL No.: MFCD01861219
Formuła:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200.28 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01861219 Numer CAS: 184637-48-7 |