(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H30538.03
H30538.06
H30538.03EA
1410
PLN
H30538.03
H30538.06
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 625471-18-3
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03094718
Formuła:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094718 Numer CAS: 625471-18-3 ADR: 8,III |