(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 188111-79-7
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Physical Form: Liquid
Refractive Index: 1.4730
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Optical Rotation: -28° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03094717
Formuła:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094717 Numer CAS: 188111-79-7 ADR: 8,III |