4-(Boc-amino)piperidine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H28517.14
H28517.06
H28517.03
H28517.14EA
4160
PLN
H28517.14
H28517.06
H28517.03
4-(Boc-amino)piperidine 96%
4-(Boc-amino)piperidine
Purity: 96%
CAS No.: 73874-95-0
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 162-166°
MDL No.: MFCD00798171
Formuła:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Temp. topnienia: 162…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00798171 Numer CAS: 73874-95-0 Numer WE (dawny EINECS): 616-026-6 |