Drukuj
4-(Boc-amino)piperidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
367620050 367620250
ACRO367620050EA 779 PLN
ACRO367620050 ACRO367620250
4-(Boc-amino)piperidine 98%
4-(Boc-amino)piperidine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temp. topnienia: 162…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798171
Numer CAS: 73874-95-0
Jednostka: 3259
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %