(R)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
tert-Butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate, (R)-3-Boc-aminopiperidine, (R)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate
H52749.03
H52749.06
H52749.03EA
414
PLN
H52749.03
H52749.06
(R)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 309956-78-3
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
MDL No.: MFCD03093382
Formuła:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200.28 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093382 Numer CAS: 309956-78-3 |