Geranyl bromide 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14093.06
A14093.14
A14093.22
A14093.06EA
442
PLN
A14093.06
A14093.14
A14093.22
Geranyl bromide 96%
Geranyl bromide
Purity: 96%
CAS No.: 6138-90-5
Molecular Formula: C10H17Br
Formula Weight: 217.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 99-101°/10mm
Beilstein Reference: 1422412
MDL No.: MFCD00000243
Formuła:
C₁₀H₁₇Br Temp. Wrzenia: 99…101 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,094 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) |
Numer MDL:
MFCD00000243 Numer CAS: 6138-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 228-123-7 |