Drukuj
Forskolin ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J63292.MA J63292.MF
J63292.MAEA 1720 PLN
J63292.MA J63292.MF
Forskolin ≥98%
Forskolin
Purity: 98+% CAS No.: 66575-29-9 Molecular Formula: C22H34O7 Formula Weight: 410.51 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Solubility: Soluble in DMSO or ethanol. Beilstein Reference: 1692716 Merck Reference: 14,2476 MDL No.: MFCD00082317
An adenylcyclase activator
Formuła: C₂₂H₃₄O₇
Numer MDL: MFCD00082317
Numer CAS: 66575-29-9
Numer WE (dawny EINECS): 266-410-9
Klasyfikacja Merck : 14,2476