2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L15612.03
L15612.06
L15612.03EA
312
PLN
L15612.03
L15612.06
2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥98%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 4808-48-4
Molecular Formula: C16H10O3
Formula Weight: 250.26
Melting Point: 157-160°
Boiling Point: 236°/15mm
MDL No.: MFCD00005521
Formuła:
C₁₆H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 236 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 157…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005521 Numer CAS: 4808-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 225-370-2 |