Drukuj
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dyphylline, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
115051000 115055000
ACRO115051000EA 408 PLN
ACRO115051000 ACRO115055000
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Formuła: C₁₀H₁₄N₄O₄
MW: 254.24 g/mol
Temp. topnienia: 160…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005759
Numer CAS: 479-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-526-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)