Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-yl)acetic acid
A11473.14
A11473.22
A11473.36
A11473.14EA
841
PLN
A11473.14
A11473.22
A11473.36
Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Theophylline-7-acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 652-37-9
Molecular Formula: C9H10N4O4
Formula Weight: 238.20
Melting Point: 268-272°
Beilstein Reference: 279221
Merck Reference: 14,24
MDL No.: MFCD00022832
Formuła:
C₉H₁₀N₄O₄ Temp. topnienia: 268…272 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022832 Numer CAS: 652-37-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-490-2 Klasyfikacja Merck : 14,24 |