Theophyllin monohydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15997.30
A15997.18
A15997.0B
A15997.30EA
608
PLN
A15997.30
A15997.18
A15997.0B
Theophyllin monohydrate ≥99%
Theophyllin monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 5967-84-0
Molecular Formula: C7H8N4O2.H2O
Formula Weight: 198.18 (180.16anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 270-274°
Beilstein Reference: 13463
Merck Reference: 14,9285
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00151659
Formuła:
C₇H₈N₄O₂·1H₂O MW: 198.18 g/mol (180.16 anhy) Temp. topnienia: 270…274 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151659 Numer CAS: 5967-84-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-385-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |