Drukuj
Theophyllin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
J60203.5H J60203.RX
J60203.5HEA 645 PLN
J60203.5H J60203.RX
Theophyllin
Theophyllin
Formuła: C₇H₈N₄O₂
Temp. topnienia: 270…274 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079619
Numer CAS: 58-55-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-385-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,9285